Få mere at vide
Vand (Biotech Grade), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-23703
Mængde:
4 L
20 L
Emballage:
Poly TERNING
Pakningsstørrelse:
20 L
4 L
Artikelnummer. 10091543
Brand: Fisher BioReagents BP24854
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vand af bioteknologisk kvalitet kan bruges til flere biologiske testprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
pH 7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad Bioteknologi
Emballage Poly TERNING
Damptryk 17.5mmHg at 20°C
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Tæthed 1.000g/cm³
Mængde 4 L
Fysisk form Væske