Få mere at vide
Bochem™ Vandbad med låg
Kapacitet (metrisk):
5,0 l
13.0 L
Beskrivning
- Pande og låg.
- 18/10 rustfri stålkonstruktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 13.0 L |
| Inkluderer | Låg |
| Materiale | Rustfrit stål |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering