Få mere at vide
Bochem™ Vandbad med låg
Artikelnummer. 10595221
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5,0 l
13,0 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10595221 5,0 l
10028330 13,0 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595221 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8466
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Vandbad i gryde- og lågstil med to støttehåndtag. Bochem™ Vandbad med låg er konstrueret af 18/10 rustfrit stål.
  • Pande og låg.
  • 18/10 rustfri stålkonstruktion.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5,0 l
Inkluderer Låg
Materiale Rustfrit stål