Få mere at vide
Bochem™ Vandbad med låg
Artikelnummer. 10028330
Kapacitet (metrisk):
5,0 l
13.0 L
Artikelnummer. 10028330
Brand: Bochem™ 8468
Vandbad i gryde- og lågstil med to støttehåndtag. Bochem™ Vandbad med låg er konstrueret af 18/10 rustfrit stål.
  • Pande og låg.
  • 18/10 rustfri stålkonstruktion.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 13.0 L
Inkluderer Låg
Materiale Rustfrit stål