Få mere at vide
Vand, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578594 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15578594 1 L Glas 1 L
1 options
Artikelnummer. 15578594 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9381.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Analyseret for op til 64 metaller i det lave dele-per-milliard (ppb) område, hvilket sikrer lav baggrundsinterferens til udførelse af kritisk spormetalanalyse.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus syrer giver mulighed for test af flere spormetaller med strammere specifikationer.
  • Kvalitetssikret for op til 64 spormetaller testet til lave dele-per-milliard (ppb) niveauer
  • Parti til parti-konsistens sikrer pålidelige resultater mellem testene
  • Pladsbesparende HDPE-emballage med lavt metalindhold
  • Forbedret sikkerhed med manipulationssikre hætter
  • Miljøvenlige genanvendelige HDPE-flasker
  • Strenge protokoller i en ISO facilitet sikre kvalitet i produktionen
Tekniske data
Absorbans Maks. 0,01 ved 200nm, Max. 0,005 ved 254 nm, Max. 0,005 ved 300 nm, Max. 0,005 ved 400 nm
Kemisk navn eller materiale Water
CAS 7732-18-5
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Renhedsgrad noter Til brug i sporstofanalyse
Molekylær formel H2O
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vægt 18,02 g/mol
Grad BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Lugt Lugtfri
Emballage Glas
Rester efter fordampning Max. 1 ppm
Viskositet 0,952 mPas
Tæthed 1g/cm3
Mængde 1 L
Fysisk form Væske