Få mere at vide
Vand, BAKER HPLC ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10546602 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10546602 2.5 L Plastflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10546602 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 4218.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
HPLC gradient vand til brug i væskekromatografi (HPLC& UHPLC) og spektrofotometri, pakket i 2,5 L glasflasker.
BAGER ANALYZED™ HPLC-reagenser er en gruppe af højrente opløsningsmidler, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer. De er optimeret til applikationer med væskekromatografi, herunder højtydende væskekromatografi, gelpermeationskromatografi og UV-spektrofotometrisk analyse.
  • Fremstillet og testet for at sikre interferensfri adskillelser
  • Meget karakteriserede reagenser, der har uovertruffen lot-til-lot-konsistens
  • Minimerer genkalibrering eller instrumentjusteringer
  • Opløsningsmidler er kontrolleret for høj analyse og lav UV-absorption, fluorescens, rester og vand
  • En faktisk lot-analyse er angivet på etiketten
Tekniske data
Absorbans Max. 0,005 au ved 220 nm, Max. 0,001 au ved 254 nm
Kemisk navn eller materiale Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Grad BAGER ANALYZED™ HPLC
Lugt Lugtfri
Emballage Plastflaske
Rester efter fordampning Max. 2 ppm
Damptryk 0,05 kPa
Tæthed 1.00g/mL
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske