Få mere at vide
Vand, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518664 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15518664 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15518664 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9825.1000GL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
  • LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), testopløsning er modificeret med 0,1 % (v/v) myresyre:
    • ved max 210 nm. 0,005
    • ved 254 nm maks. 0,001
  • LC-MS gradient egnethedstest (TIC, 100 til 2000 m/z), testopløsning modificeres med 0,1 % (v/v) myresyre:
    • Positive ESI-MS følsomme urenheder (som reserpin) max. 100 ng/ml
Tekniske data
CAS 7732-18-5
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C (10¹3 hPa)
Molekylær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn vand
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning Maks. 5 ppm
Tæthed 1 g/cm³ (4 °C)
Mængde 1 L