Få mere at vide
Water, for analysis
Artikelnummer. p-3523626 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Artikelnummer. 10530194
Brand: Thermo Scientific Acros 389400010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Absorbans 0.01 max. (water, 1cm, 254nm)
Kemisk navn eller materiale Water
pH 5 til 8
Farve Farveløs
Kogepunkt 100.0°C
Ledningsevne 6μS/cm Max.
Lineær formel H2O
Formel vægt 18.02
Grad Analyse
Emballage Plastflaske
Viskositet 0.89 mPa.s (25°C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 1 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Væske