Få mere at vide
Water, for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0.01 max. (water, 1cm, 254nm) |
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| pH | 5 til 8 |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100.0°C |
| Ledningsevne | 6μS/cm Max. |
| Lineær formel | H2O |
| Formel vægt | 18.02 |
| Grad | Analyse |
| Emballage | Plast tromle |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu