Få mere at vide
Vand, til analyse
Artikelnummer. 10530194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10530194 1 L Plastflaske 1 L
10543245 2.5 L Plastflaske 2.5 L
11914391 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10530194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 DKK
    204.48 DKK / 1 L
    Spare 6.52 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Absorbans 0,01 max. (vand, 1 cm, 254 nm)
Kemisk navn eller materiale Water
pH 5 til 8
Farve Farveløs
Kogepunkt 100,0 °C
Ledningsevne 6 μS/cm maks.
Lineær formel H2O
Formel vægt 18.02
Grad Analyse
Emballage Plastflaske
Viskositet 0,89 mPa (25 °C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 1 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Væske