Få mere at vide
Water, ACS reagent
Artikelnummer. p-4228954 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Artikelnummer. 10433160
Brand: Thermo Scientific Acros 434400010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Tekniske data
Absorbans Passes Test, 0.01 max. at 210nm, 0.005 max. at 254nm, 0.01 max. at 200nm, 0.005 max. at 300nm
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Kogepunkt 100 °C
Ledningsevne 2μS/cm Max.
Lineær formel H2O
Merck Index 15,10237
Formel vægt 18.02
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Viskositet 0.89 mPa.s (25°C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 1 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Krystallinsk pulver