Få mere at vide
Vand, ACS-reagens
Artikelnummer. 10892431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10892431 5 L Plastflaske 5 L
10433160 1 L Plastflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10892431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00 DKK
    1544.80 DKK / 5 L
    Spare 50.20 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Tekniske data
Absorbans Bestå test, 0,01 maks. ved 200 nm, 0,005 maks. ved 300 nm, 0,01 maks. ved 210 nm, 0,005 maks. ved 254 nm
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note Til analyse ACS
Farve Hvid
Kogepunkt 100 °C
Ledningsevne 2 μS/cm maks.
Lineær formel H2O
Merck Index 15,10237
Formel vægt 18.02
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Viskositet 0,89 mPa (25 °C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 5 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Krystallinsk pulver