Få mere at vide
Water, ACS Reagent Grade, ASTM Type I, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31751110
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Natural Poly Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
31751110 500 mL Natural Poly Bottle
1 options
Artikelnummer. 31751110 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R9150000500A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMIL O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note ASTM Type I
Farve Colorless
CAS min % 98.0
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
CAS Max % 100.0
Ledningsevne Max. 0,056
Synonym dihydrogen oxide
Opløselighedsinformation Blandet
IUPAC navn water
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Formel vægt 18.01
Procent renhed 100%
Grad ACS
Emballage Natural Poly Bottle
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 500 mL
Fysisk form Liquid