Få mere at vide
Vand med 0,1 % trifluoreddikesyre (v/v), Optima™ LC/MS klasse, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3850220 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10362055
Brand: Fisher Chemical LS119500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
  • Ideel mobilfaseblanding med høj renhed til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Forblandet for nem brug
  • Lavt indhold af metalioner for at sikre minimal metalforurening
  • TFA er et almindeligt mobilfaseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5, 76-05-1
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Tekniske data
Absorbans Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Kemisk navn eller materiale 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Navn note Solvent Blends
Analyseprocentområde 99.0 to 103.0 %
Molekylær formel C2HF3O2
MDL nummer MFCD00004169
Merck Index 15, 9847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluoreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 114.02
Procent renhed 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Grad OPTIMA™ LC-MS
Emballage Plastflaske
Rester efter fordampning ≤1ppm
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske