Få mere at vide
Vand med 0,1 % trifluoreddikesyre (v/v), Optima™ LC/MS klasse, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10362055 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10362055 500 mL Plastflaske 500ml
10311725 1 L Ravflaske med bred hals 1 L
10516625 2.5 L Ravflaske med bred hals 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10362055 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. LS119500
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
  • Ideel mobilfaseblanding med høj renhed til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Forblandet for nem brug
  • Lavt indhold af metalioner for at sikre minimal metalforurening
  • TFA er et almindeligt mobilfaseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5 , 76-05-1
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Tekniske data
Absorbans Rapporter AU ved 210 nm, Rapporter AU ved 220 nm, Rapporter AU ved 230nm, Rapportér AU ved 254nm
Kemisk navn eller materiale 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Navn note Opløsningsmiddelblandinger
Analyseprocentområde 99,0 til 103,0 %
Molekylær formel C2HF3O2
MDL nummer MFCD00004169
Merck Index 15, 9847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluoreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 114.02
Procent renhed 0,095 til 0,105% (v/v) trifluoreddikesyre
Grad OPTIMA™ LC-MS
Emballage Plastflaske
Rester efter fordampning ≤1 ppm
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske