Få mere at vide
Vand med 0,1 % trifluoreddikesyre (v/v), Optima™ LC/MS klasse, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10311725 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10311725 1 L Ravflaske med bred hals 1 L
10362055 500 mL Plastflaske 500ml
10516625 2.5 L Ravflaske med bred hals 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10311725 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. LS1191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.59 DKK
    437.32 DKK / 1 L
    Spare 459.27 DKK
    51% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
  • Ideel mobilfaseblanding med høj renhed til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Forblandet for nem brug
  • Lavt indhold af metalioner for at sikre minimal metalforurening
  • TFA er et almindeligt mobilfaseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Tekniske data
Absorbans Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Kemisk navn eller materiale 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Navn note Solvent Blends
Analyseprocentområde 99.0 to 103.0 %
Molekylær formel H2O
MDL nummer 4169
Merck Index 15, 9847
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
Procent renhed 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Grad OPTIMA™ LC-MS
Emballage Ravflaske med bred hals
Rester efter fordampning ≤1ppm
Mængde 1 L
Fysisk form Væske