Få mere at vide
Vand med 0,1% TFA, LC/MS kvalitet, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280961 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
4 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30280961 500 mL -
30280963 2.5 L 2.5 L
30280945 4 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280961 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. TL01190500
 Begrænset vare
På lager
  • Ideel høj renhed mobilfaseblanding til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Forblandet for nemheds brug
  • Lavt metalionindhold for at sikre minimal metalforurening
  • TFA er et almindeligt mobilt faseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad LC-MS
Mængde 500 mL
Form Væske
Reagenstype Opløsningsmiddelblanding
Til brug med Væskekromatografi, massespektrometri