Få mere at vide
Vand med 0,1 % myresyre (v/v), Optima™ LC/MS-grad
Artikelnummer. p-3850185 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
Artikelnummer. 10429474
Brand: Fisher Chemical LS118500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Ideel mobilfaseblanding med høj renhed til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Forblandet for nem brug
  • Lavt indhold af metalioner for at sikre minimal metalforurening
  • myresyre (FA); almindeligt mobilfaseadditiv, der giver protoner til LC/MS-analyse
  • FA er også kendt for at forbedre topformerne af resulterende adskillelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer 3297
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Absorbans 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Kemisk navn eller materiale 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Navn note Solvent Blends
pH 2
Kogepunkt 100 °C
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Grad OPTIMA™ LC-MS
Emballage Plastflaske
Rester efter fordampning 1ppm max.
Tæthed 1g/cm³
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske