Beskrivelse
- Ideel mobilfaseblanding med høj renhed til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
- Forblandet for nem brug
- Lavt indhold af metalioner for at sikre minimal metalforurening
- Myresyre (FA) er et almindeligt mobilfaseadditiv, der giver protoner til LC/MS-analyse
- FA er også kendt for at forbedre topformerne af den resulterende separation
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm |
| Kemisk navn eller materiale | 0.1% Formic Acid in Water (v/v) |
| Navn note | Solvent Blends |
| pH | 2 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Analyseprocentområde | ≥99.0 % |
| Merck Index | 15, 4269 |
| Grad | OPTIMA™ LC-MS |
| Emballage | Glasflaske |
| Rester efter fordampning | 1ppm max. |
| Vis mere |