Få mere at vide
Vand med 0,1 % myresyre (v/v), Optima™ LC/MS-grad
Artikelnummer. 10229884 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10229884 1 L Ravflaske med bred hals 1 L
10429474 500 mL Plastflaske 500ml
10188164 2.5 L Ravflaske med bred hals 2.5 L
11940379 4 L Glasflaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10229884 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. LS1181
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Ideel mobilfaseblanding med høj renhed til LC/MS og UHPLC-
UV-applikationer Forblandet for brugervenlighed
Lavt indhold af metalioner for at sikre minimal
metalkontamination Myresyre (FA); et almindeligt mobilfaseadditiv, der giver protoner til LC/MS-analyse Myresyre;
også kendt for at forbedre topformerne af den resulterende adskillelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer 3297
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Absorbans 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Kemisk navn eller materiale 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Navn note Solvent Blends
pH 2
Kogepunkt 100 °C
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Grad OPTIMA™ LC-MS
Emballage Ravflaske med bred hals
Rester efter fordampning 1ppm max.
Tæthed 1g/cm³
Mængde 1 L
Fysisk form Væske