Få mere at vide
Vand med 0,1 % myresyre (v/v), Optima™ LC/MS-grad
Artikelnummer. 10188164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10188164 2.5 L Ravflaske med bred hals 2.5 L
10429474 500 mL Plastflaske 500ml
10229884 1 L Ravflaske med bred hals 1 L
11940379 4 L Glasflaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10188164 Supplier Fisher Chemical Supplier No. LS118212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 DKK
    753.74 DKK / 2.5 L
    Spare 163.26 DKK
    17% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
  • Ideel mobilfaseblanding med høj renhed til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Forblandet for nem brug
  • Lavt indhold af metalioner for at sikre minimal metalforurening
  • Myresyre (FA), et almindeligt mobilfase-additiv, der giver protoner til LC/MS-analyse
  • FA er også kendt for at forbedre topformerne af den resulterende separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer 3297
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Specifications
Absorbans 0,01 AU maks. ved 254 nm, 0,55 AU maks. ved 230 nm, 0,85 AU maks. ved 220 nm, 1,25 AU maks. ved 210 nm
Kemisk navn eller materiale 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Navn note Opløsningsmiddelblandinger
pH 2
Kogepunkt 100 °C
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Grad OPTIMA™ LC-MS
Emballage Ravflaske med bred hals
Rester efter fordampning 1 ppm maks.
Tæthed 1g/cm³
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske