Beskrivelse
- Ideel høj renhed mobilfaseblanding til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
- Forblandet for nemheds brug
- Lavt metalionindhold for at sikre minimal metalforurening
- myresyre (FA); almindelig mobilfase additiv, der leverer protoner til LC/MS-analyse
- FA er også kendt for at forbedre topformerne af den resulterende adskillelse
Specifications
Specifications
| Grad | LC-MS |
| Mængde | 2.5 L |
| Form | Væske |
| Reagenstype | Opløsningsmiddelblanding |
| Til brug med | Væskekromatografi, massespektrometri |