Få mere at vide
Vand med 0,1 % myresyre, LC-MS-kvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11322625
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11322625 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 11322625 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AG00081000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til brug som eluent i LC-MS. Vand med 0,1 % myresyre, LC-MS-kvalitet, Scharlab er fri for alkaliske urenheder, der kan føre til stigning af ioner, der øger baggrundsstøj og forårsager interferens i spektret.
LC-MS er en kraftfuld teknik, der kombinerer separation ved HPLC med den strukturelle information opnået af MS. Dets anvendelse er udbredt inden for de videnskabelige og farmaceutiske områder såvel som inden for bioteknologi og pesticidrester.
  • Designet med særligt lavt indhold (< 100 ppb) af alkalimetaller, især K og Na
  • Mikrofiltreret gennem et 0,22 μm filter for at fjerne eventuelle faste partikler
  • Kvaliteten af eluenterne sikres ved hjælp af egnethedstest til LC-MS
  • For at forbedre iondannelsen anbefales tilsætning af en flygtig organisk syre til den mobile fase
Tekniske data
Absorbans 1.301 at 210nm, 0.347 at 230nm, 0.004 at 254nm
pH 2.6 - 2.8
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Renhedsgrad noter Microfiltered through membranes of pore diameter 0.22μm
Molekylær formel H2O
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Grad LC-MS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1% Formic acid
Tæthed 1.00g/cm3
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske