Få mere at vide
Water with 0.1% formic acid, Honeywell™
Artikelnummer. 15624340
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15624340 2.5 L 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15624340 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 346732.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water with 0.1% formic acid
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidane
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vægt 18.02g/mol
Mængde 2.5 L