Få mere at vide
Water with 0.1% formic acid, CHROMASOLV™ LC-MS, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water with 0.1% formic acid |
| Mængde | 4 x 4 L |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 18.02g/mol |