Få mere at vide
Water with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™
Artikelnummer. 15654340
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15654340 2.5 L 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15654340 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 346742.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water with 0.1% ammonium acetate
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 18.02g/mol
Mængde 2.5 L