Få mere at vide
Vand med 0,05% trifluoreddikesyre (TFA), Optima LC/MS kvalitet, Fisher Chemical
Artikelnummer. 30117578 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
Artikelnummer. Mængde
30117578 4 L
1 options
Artikelnummer. 30117578 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. LS1154
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Ideel højrenhed mobilfase til LC-MS og UHPLC-UV applikationer, specifikt protein- og peptidseparationer.
  • Velegnet til LC-MS og UHPLC-UV
  • Lavere TFA-indhold forbedrer separationer ved at minimere ionundertrykkelse
  • Forudblandet mobilfase forenkler tilberedningen, hvilket giver mere tid til at køre og analysere prøver
  • Testet for fravær af protease, som kunne forstyrre protein- eller peptidanalysen
  • TFA er et almindeligt mobilt faseadditiv og ionparreagens i kromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad OPTIMA LC-MS
Mængde 4 L
Form Væske
Reagenstype Vand med 0,05% trifluoreddikesyre
CAS 7732-18-5
Emballage Glasflaske
Beregnet til forskningsformål alene