Få mere at vide
Kartell SpA Urbriller
Artikelnummer. 10746192
Skift visning
Diameter (metrisk):
60 mm
79 mm
100 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10746192 79 mm Pakke med 10
10061071 60 mm Pakke med 10
10356111 100 mm Pakke med 10
10448842 120 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10746192 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0045400
På lager
Meget stabile plastikglas med støbt bund
  • Polypropylen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Rund
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke-steril
Overfladebehandling Standard
Type Urglas
Diameter (metrisk) 79 mm