Få mere at vide
DWK Life Sciences Urglasfad, lavet af soda-lime glas, smeltet kant
Artikelnummer. 15241849 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15241849 200 mm Pakke med 10
11786958 100 mm Pakke med 10
10669891 250 mm Hver
11776958 80 mm Pakke med 10
11796958 125 mm Pakke med 10
15271839 40 mm -
15281839 50 mm Pakke med 10
15676925 60 mm Pakke med 10
15686925 70 mm Pakke med 10
15211849 90 mm Pakke med 10
15221849 120 mm Pakke med 10
15231849 150 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15241849 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 233216102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 DKK
    483.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 72.00 DKK
    12% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Urglasfadets konkave form gør det muligt at arbejde i meget små mængder (f.eks. til forbehandlinger) og dække laboratorieglas med brede åbninger.
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Urglas er for eksempel konkave buede. Det lille trug, der er skabt på denne måde, gør det muligt at fylde væsker eller faste stoffer i.
  • Reduceret risiko for skader på grund af smeltet fælg
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Sodavand Lime glas
Til brug med (applikation) Vejning; Dækker; Forbehandlinger; Tørring af materialer; Fås i Boro 3.3 eller soda-lime glas
nr. pr. pakke 10/Pk.
Diameter (metrisk) 200 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.