Få mere at vide
DWK Life Sciences Urglasfad, lavet af soda-lime glas, smeltet kant
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Urglas er for eksempel konkave buede. Det lille trug, der er skabt på denne måde, gør det muligt at fylde væsker eller faste stoffer i.
- Reduceret risiko for skader på grund af smeltet fælg
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Til brug med (applikation) | Vejning; Dækker; Forbehandlinger; Tørring af materialer; Fås i Boro 3.3 eller soda-lime glas |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |