Få mere at vide
DWK Life Sciences Urglasfad, lavet af soda-lime glas, smeltet kant
Artikelnummer. 11786958 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11786958 100 mm Pakke med 10
10669891 250 mm Hver
11776958 80 mm Pakke med 10
11796958 125 mm Pakke med 10
15271839 40 mm -
15281839 50 mm Pakke med 10
15676925 60 mm Pakke med 10
15686925 70 mm Pakke med 10
15211849 90 mm Pakke med 10
15221849 120 mm Pakke med 10
15231849 150 mm Pakke med 10
15241849 200 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11786958 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 233214607
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Urglasfadets konkave form gør det muligt at arbejde i meget små mængder (f.eks. til forbehandlinger) og dække laboratorieglas med brede åbninger.
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Urglas er for eksempel konkave buede. Det lille trug, der er skabt på denne måde, gør det muligt at fylde væsker eller faste stoffer i.
  • Reduceret risiko for skader på grund af smeltet fælg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Sodavand Lime glas
Til brug med (applikation) Vejning; Dækker; Forbehandlinger; Tørring af materialer; Fås i Boro 3.3 eller soda-lime glas
nr. pr. pakke 10/Pk.
Diameter (metrisk) 100 mm