Få mere at vide
BRAND™ Urglas
Artikelnummer. 10479522 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
40 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10479522 120 mm Pakke med 10
10069980 40 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10479522 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 150060
På lager
Urglas fremstillet af soda-lime glas med slebne kanter.
  • Soda-lime glas
  • Slibede kanter
  • Stressreduceret for at minimere risikoen for splintring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stress reducerede kanter
Materiale Sodavand Lime glas
Kanter Jord
Diameter (metrisk) 120 mm