Få mere at vide
BOLA Watch Dishes
Artikelnummer. 10328751
Skift visning
:
11 mm height
Artikelnummer.
10328751 11 mm height
1 options
Artikelnummer. 10328751
Brand: BOLA A20003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Watch Dishes PTFE, turned
Convex shape
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Bund form Flat
Engangs Reusable
Sterilitet Non-sterile
Type Watch Glass
Diameter (metrisk) 100 mm