Få mere at vide
Gosselin™ Affalds- og skarpe beholder, hvid hængslet låg
Kapacitet (metrisk):
600 mL
800 mL
1.1 L
1.8 L
4.5 L
7 L
Mængde:
25/Cs.
42/Cs.
45/Cs.
60/Cs.
65/Cs.
70/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 42
Pakke med 45
Pakke med 60
Pakke med 65
Pakke med 70
Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Velegnet til affald og skarpe genstande
- NFX 30-5111 kompatibel
- Hængslet kasket
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 800 mL |
| Certificeringer/compliance | NFX 30-5111 |
| Lukketype | Hængslet Top |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Farve | Gul |
| Mængde | 65/Cs. |
| Materiale | Polypropylen |