Få mere at vide
Gosselin™ Affalds- og skarpe beholder, hvid hængslet låg
Artikelnummer. 15709699
Kapacitet (metrisk):
600 mL
800 mL
1.1 L
1.8 L
4.5 L
7 L
Mængde:
25/Cs.
42/Cs.
45/Cs.
60/Cs.
65/Cs.
70/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 42
Pakke med 45
Pakke med 60
Pakke med 65
Pakke med 70
Artikelnummer. 15709699
Brand: Gosselin™ COX1800A02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CORNING GOSSELIN™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap er konstrueret af polypropylen og fås i en række størrelser.
  • Polypropylene construction
  • Suitable for waste and sharps
  • NFX 30-5111 compliant
  • Hinged cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1.8 L
Certificeringer/compliance NFX 30-5111
Lukketype Hinged Top
Lukningsfarve White
Farve Yellow
Mængde 45/Cs.