Få mere at vide
Bryson Packaging™ Afvis Sække
Artikelnummer. 30057394
Skift visning
Dimensioner: 450L x 800W x 975mmH
Artikelnummer.
30057394 Dimensioner: 450L x 800W x 975mmH
1 options
Artikelnummer. 30057394 Leverandør Bryson Packaging™ Leverandørnr. WDS650525X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14101.50 DKK
    12712.91 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1388.59 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
En fremragende mulighed for fjernelse af affald og affald fra laboratoriet. Bryson Packaging™ Affaldssække er fremstillet af polyethylen.
  • Holdbar for at forhindre lækager
  • Leveres i pakker med 100 stk
Tekniske data
Produkttype Affaldssæk