Få mere at vide
Bryson Packaging™ Afvis Sække
Artikelnummer. 12463070
Skift visning
Dimensioner: 450L x 800W x 975mmH
Artikelnummer.
12463070 Dimensioner: 450L x 800W x 975mmH
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12463070 Leverandør Bryson Packaging™ Leverandørnr. WDS650525X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9047.10 DKK
    386.96 DKK / Pakke med 100
    Spare 8660.14 DKK
    95% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
En fremragende mulighed for fjernelse af affald og affald fra laboratoriet. Bryson Packaging™ Affaldssække er fremstillet af polyethylen.
  • Holdbar for at forhindre lækager
  • Leveres i pakker med 100 stk
Tekniske data
Produkttype Affaldssæk