Få mere at vide
SCAT Affaldsbortskaffelsessæt, V2.0
Artikelnummer. p-7214971 Shop alle SCAT Europe produkter
Type:
Sæt 1
Sæt 2
Sæt 3
Sæt 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17142576
Brand: SCAT 307320
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De SCAT Affaldsbortskaffelsessæt 1-4 er kombinationer af tragte og dåser til sikker bortskaffelse af flydende laboratorieaffald.
  • Fremstillet af højkvalitets og elektrisk ledende HDPE- materiale
  • Med jordkabel til at sprede den elektriske ladning
  • Med stænkskærm og aftagelig si for sikker påfyldning
  • Sættet består af kugle- eller lågtragte til individuelle anvendelser
  • 10 eller 20 L bortskaffelsesbeholdere med mekaniske niveauindikatorer
  • Kan valgfrit kombineres med opsamlingsbakke
Alle beholdere og tragte er forbundet via et S60/61 gevind, og deres komponenter er perfekt afstemt til hinanden.
Tekniske data
Inkluderer Tragt med kugle Arnold, V2.0, S60/61, PE-HD elektrostatisk ledende, med lanse (220 mm), stænkskærm, aftagelig si og jordledning (317621), 10 L beholder, S60/61, med flyder, HDPE elektrostatisk ledende (108042)
Materiale HPDE elektrostatisk ledende
Trådstørrelse S60/61
Type Sæt 1