Få mere at vide
SCAT Affaldsbortskaffelsessæt, V2.0
Shop alle SCAT Europe produkter
Type:
Sæt 1
Sæt 2
Sæt 3
Sæt 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets og elektrisk ledende HDPE- materiale
- Med jordkabel til at sprede den elektriske ladning
- Med stænkskærm og aftagelig si for sikker påfyldning
- Sættet består af kugle- eller lågtragte til individuelle anvendelser
- 10 eller 20 L bortskaffelsesbeholdere med mekaniske niveauindikatorer
- Kan valgfrit kombineres med opsamlingsbakke
Alle beholdere og tragte er forbundet via et S60/61 gevind, og deres komponenter er perfekt afstemt til hinanden.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Tragt med kugle Arnold, V2.0, S60/61, PE-HD elektrostatisk ledende, med lanse (220 mm), stænkskærm, aftagelig si og jordkabel (317621), 20 L beholder, S60/61, med flyder, HDPE elektrostatisk ledende (108043) |
| Materiale | HPDE elektrostatisk ledende |
| Trådstørrelse | S60/61 |
| Type | Sæt 4 |