Få mere at vide
SCAT Affaldsbortskaffelsessæt, V2.0
Shop alle SCAT Europe produkter
Type:
Sæt 1
Sæt 2
Sæt 3
Sæt 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets og elektrisk ledende HDPE- materiale
- Med jordkabel til at sprede den elektriske ladning
- Med stænkskærm og aftagelig si for sikker påfyldning
- Sættet består af kugle- eller lågtragte til individuelle anvendelser
- 10 eller 20 L bortskaffelsesbeholdere med mekaniske niveauindikatorer
- Kan valgfrit kombineres med opsamlingsbakke
Alle beholdere og tragte er forbundet via et S60/61 gevind, og deres komponenter er perfekt afstemt til hinanden.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Tragt med låg MARCO, V2.0, S60/61, PE-HD elektrostatisk ledende, med aftagelig si og jordledning (318960), 10 L beholder, S60/61, HDPE elektrostatisk ledende (107953), opsamlingsbakke med bundindsats (117985) |
| Materiale | HPDE elektrostatisk ledende |
| Trådstørrelse | S60/61 |
| Type | Sæt 2 |