Få mere at vide
ratiolab™ Affaldsbortskaffelsespose
Artikelnummer. 15432344
Skift visning
Dimensioner (L x B):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Kapacitet (metrisk):
6 l
32 l
Temperaturområde (metrisk):
121 °C
134 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Kapacitet (metrisk) Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15432344 500 x 300 mm 6 l 121 °C Pakke med 500
16357631 800 x 600 mm 32 l 134 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432344 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 7001100
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Affaldsposer lavet af meget kraftig polypropylenfilm med bred søm i bunden.
  • Autoklaverbar i 20 min.
  • Ved autoklavering må posen ikke lukkes helt
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af forurenet Labware
Materiale Polypropylen
Mængde 500 poser/æske
Temperaturområde (metrisk) 121 °C
Dimensioner (L x B) 500 x 300 mm
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (metrisk) 6 l
Tykkelse (metrisk) 50 μm