Få mere at vide
Tork Waste Bin, White
Artikelnummer. 31908326 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
50 L
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
31908326 50 L
1 options
Artikelnummer. 31908326 Leverandør Tork Leverandørnr. 563000
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Waste bin is ideal for many washrooms and can be flexibly mounted to the wall or floor to suit space and needs.
  • Increase the hygiene and safety with an optional soft-closing lid.
  • Easy to clean reduces maintenance.
  • Concealed bin liner ensures a neat finish.
  • Choose from a range of flexible mounting options for the wall or floor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 50 L
Farve White
Dimensioner (L x B x H) 651 x 401 x 313 mm
Højde (metrisk) 313 mm
Længde (metrisk) 401 mm
Mængde 1
Vægt (engelsk) 183.6 oz.
Vægt (metrisk) 5205 g
Bredde (metrisk) 651 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Bredde (engelsk) 25.62 in.
Længde (engelsk) 15.78 in.
Højde (engelsk) 12.3 in.
Emballage Carton
Materiale Plastic
Produkttype Waste Container