Få mere at vide
Washing-Bottle lower part 250ml, NS 45/40
Brand:  Robu 34270
Washing-Bottle lower part 250ml, NS 45/40
Produktkode 10012091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    512.19 DKK / Hver
    Save 72.81 DKK
    12% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-02-2026
Tilføj til indkøbskurv