Få mere at vide
Duran™ Vaskeflaske
Artikelnummer. 10202001 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10202001 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10202001 Leverandør Duran™ Leverandørnr. 247120101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 DKK
    558.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 81.79 DKK
    12% Slukket
På lager
Fremstillet af borosilikatglas
Fremstillet af borosilikatglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Type Gas vaskeflaske
Inkluderer Bund
Mængde 1 hver