Få mere at vide
Ohaus™ Washdown bænkvægt
Artikelnummer. 15938485 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Læsbarhed:
1.000000 g, 2.000000 g
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Læsbarhed Pakningsstørrelse
15938485 1.000000 g, 2.000000 g 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15938485 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30444788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12915.00 DKK
    9426.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 3488.93 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • R-serien har en rustfri stålplatform, pulverlakeret stålramme og en aluminiumsvejecelle til at modstå barske industrielle miljøer.
  • Defender 5000-baserne er udstyret med et EasyConnect-kabel, som giver mulighed for øjeblikkelig konfiguration med Defender 5000 (TD52) indikatorer, hvilket fremskynder installationen.
  • Defender 5000 baser er NTEP-certificeret og Measurement Canada godkendt.
  • Disse baser bærer også OIML- og EC-typegodkendelser, hvilket gør dem ideelle til legal-for-trade-brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 15.00 kg, 30.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD, 256 x 80 pixels
Læsbarhed 1.000000 g, 2.000000 g
Model- D52XW30WQDL5-EU
Beskyttelsesklasse IP67
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Brugerdefineret, Gram, Kilogram, Metriske Tons, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Tonne
Dimensioner (L x B x H) 677 x 400 x 122 mm
Vægt (metrisk) 17.240 kg