Få mere at vide
Cytiva Vaskeventil
Artikelnummer. 15209774 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AKTA start Automated Protein Purification System
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15209774 AKTA start Automated Protein Purification System Hver
1 options
Artikelnummer. 15209774 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29023897
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Til brug med AKTA start automatiseret proteinrensningssystem. Vaskeventilen bruges til at omdirigere strømningsvejen til affaldet, når det er nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Omdiriger strømningsvejen til affaldet, når det er nødvendigt
Til brug med (udstyr) AKTA start Automated Protein Purification System