Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vaskeopløsning I (koncentreret)
Artikelnummer. 15319982
Mængde:
360 mL
Pakningsstørrelse:
360ml
Artikelnummer. 15319982
Brand: Thermo Scientific™ R1611
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific GeneJET Vaskeopløsning I (koncentreret) er en komponent i GeneJET Plasmid Maxiprep Kit (Kat. Nr. K0491, K0492) og kan købes separat.
Thermo Scientific GeneJET Vaskeopløsning I (koncentreret) er en komponent i GeneJET Plasmid Maxiprep Kit (Kat. Nr. K0491, K0492) og kan købes separat. Leveres i 360 ml alikvoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Vaskebuffer
Produktlinje GeneJET
Mængde 360 mL