Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Wash Plate
Artikelnummer. 11982542
Skift visning
Mængde:
4/pakke
Artikelnummer. Mængde
11982542 4/pakke
1 options
Artikelnummer. 11982542 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740479
På lager
96‐well plates to facilitate drying of the NucleoSpin 8/96 Binding Strips/Plates and to minimize the risk of cross-contamination.
  • Minimizes the risk of cross-contamination
  • For easy drying
  • Store at 18 to 25°C
Tekniske data
Oversigt Store at 18 to 25°C
Mængde 4/pakke
Til brug med (udstyr) 96-Well Plates