missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Buffer RA4 Concentrate
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
300 mL
Pakningsstørrelse:
300ml
Beskrivelse
NucleoSpin™ 8 / 96 RNA Kits
- For isolation of total RNA from cells and tissue
- Flexible 8-well strip format for varying throughput or proven 96-well format for high throughput
- Time-saving parallel isolation of total RNA
- rDNase included for efficient removal of genomic DNA
- Processing under vacuum or by centrifugation
- Suitable for manual and automated processing
- Innovative MN Wash Plate minimizes risk of cross-contamination
- RNA ready to use for any kind of enzymatic reaction
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Wash buffer RA4 Concentrate |
| CAS | 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 65 mL Buffer : 150 mL Ethanol |
| Til brug med (applikation) | Isolation of total RNA |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin™ 8/96 RNA Kit |
| pH | 6.0 to 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 300 mL |
| Lugt | Lugtfri |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion