Få mere at vide
Invitrogen™ Vaskebuffer B til Dynabeads™ mRNA-oprensningssæt
Description
Denne vaskebuffer B er inkluderet i det følgende Dynabeads™ mRNA-oprensningssæt: Kat. nr. 61006, 61011, 61012 og 61021. Den er tilgængelig separat til applikationer, der kræver mere vaskebuffer B, end den medfølger i sættet.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 1 x 60 ml, opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Emballagetype | Sæt |
| Produkttype | Vaskebuffer B |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Mængde | 1 x 60 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |